NIST2821
Rockwell hardness 30N scale
NIST® SRM® 2821, high range (nominal 79 HR30N)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 block
Fabricant/nom de marque
NIST®
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable