Principaux documents
NIST277
Tungsten concentrate
NIST SRM 277
Synonyme(s) :
Wolframite
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 bottle x 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
neat
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is a tungsten concentrate primarily derived from wolframite ores through commercial refining processes and is intended for use in the validation of chemical and instrumental methods of analysis. SRM 277_cert SRM 277 _SDS
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable