Principaux documents
NIST2617
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2617, nominal 500 μmol/mol
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Forme
gas (compressed)
Conditionnement
pkg of cylinder
Description générale
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable