NIST2259
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 2259
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 ampules x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
GC/MS: suitable
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2259_cert
SRM 2259_SDS
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C