NIST1963A
Nominal 100 nm diameter polystyrene spheres
NIST® SRM® 1963a
Synonyme(s) :
Polystyrene spheres
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable