N0020030
Nabumetone impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6,6′-Dimethoxy-2,2′-binaphthalenyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nabumetone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C)c1cc2c(cc(cc2)c3cc4c(cc(cc4)OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3
Clé InChI
FYVICNOBWLSECU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable