M0206040
Maprotiline impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-N-methylprop-2-en-1-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
maprotiline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement