Principaux documents
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
for more information see:
IRMM359
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3