GSK5700
SORBIC ACID, POTASSIUM SALT
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Produits recommandés
Niveau de qualité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable