Principaux documents
GSK5108
Supelco
ASCORBIC ACID (L-ASCORBIC ACID)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable