Principaux documents
ERMEB530B
Al alloy
0.1% Au, 0.5 mm wire, ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Aluminum alloy
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified for the mass fraction of Au.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMEB530B
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable