ERMEB324
Unalloyed zinc (trace elements)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Zinc, unalloyed
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMEB324
ERMEB324
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable