ERMBF432C
Soya DAS-68416-4 GMO standard ERM-BF432
ERM®, certified reference material, nominal 1.0% GMO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
ERMBF432C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable