ERMBF427C
Maize GMO Standard 98140
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (98140) with PCR
Agence
ERM®
Composition
genetically modified 98140 maize, 2%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF427C
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable