ERMBF423D
Maize GMO Standard ERM-BF423
10% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Synonyme(s) :
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Composition
genetically modified MIR604 maize, 10%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
ERMBF423D
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable