ERMBF421B
EH92-527-1 Potato (level 1)
ERM®, certified reference material, 100% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
ERMBF421B
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable