Principaux documents
ERMAD149
Thromboplastin rabbit (prothrombin time)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD149
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1