DEN1510
Density Standard (15 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0269 g/mL at 15 °C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ASTM® D1480
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Densité
1.0269 g/mL at 15 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable