CRMUADKR
Acidity Standard
ASTM D 3242 (0.0083 mg KOH/g)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ASTM® 3242
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Pf
-49 °C ((ECHA))
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Format
mixture
Description générale
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 - 70 °C - closed cup