CRM633
VOCs - Loamy Sand 4
pkg of 30 g
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM633-030
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable