Principaux documents
CRM42187
Supelco
Pentachloronitrobenzene
certified reference material
Synonyme(s) :
PCNB, Quintozène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6Cl5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Beilstein:
1914324
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
needles
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
140-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Clé InChI
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable