BP014
3-Amino-4-propoxybenzoic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard, supplied as 2-(diethylamino)ethyl ester
Synonyme(s) :
3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
supplied as 2-(diethylamino)ethyl ester
Famille d'API
proxymetacaine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H](CCOC(=O)c1cc(c(cc1)OCCC)N)(CC)CC
InChI
1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BFUUJUGQJUTPAF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable