Principaux documents
BCR656
Absolute Alcohol, (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Ethanol absolute, (isotope ratio)
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
85151701
Numéro E:
E1510
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR656
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup