Principaux documents
BCR340
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Beilstein:
157047
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
Clé InChI
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR340
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3