Principaux documents
BCR287A
Thermally refined lead (trace elements)
BCR®, certified reference material, square blocks
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
square blocks
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Description générale
Certified for the mass fractions of Ag, Bi, Cd, Cu, Sb, Sn, Tl and Zn.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR287A
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges