BCR185R
Bovine liver (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
BCR185R
Autres remarques
Trace Elements: Zinc Zn), Selenium (Se), Lead (Pb), Manganese (Mn), Copper (Cu), Cadmium (Cd), Arsenic (As)
Matrix Group: Meat
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3