938114
Dihydropinene
BioRenewable, reagent grade
Synonyme(s) :
Pinane, cis-pinane, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
% (Confirmed)
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n/D 1.450-1.470
pb
167-172 °C
Pf
<25 °C
Densité
0.857 g/cm3 at 20 °C
0.857 g/mL at 20 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
CC1CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H18/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t7?,8-,9-/m1/s1
Clé InChI
XOKSLPVRUOBDEW-CFCGPWAMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F
Point d'éclair (°C)
42 °C