Principaux documents
916250
Sigma-Aldrich
[(IMes)AuCl]
Umicore
Synonyme(s) :
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H24AuClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C
>300 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
[(IMes)AuCl] is a homogeneous catalyst useful for cyclopropanation or carboxylation.
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable