Principaux documents
909548
Sigma-Aldrich
ROPAC
Umicore
Synonyme(s) :
Acetylacetonatocarbonyltriphenylphosphinerhodium(I)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H22O3PRh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
200-204 °C
Chaîne SMILES 
[Rh].P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=[C]
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
Clé InChI
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
ROPAC is a homogeneous catalyst useful for carbonylation, hydroformylation, and hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable