Principaux documents
89800
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluenesulfonate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Beilstein:
609209
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
6.45 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Impuretés
≤3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.5172 (lit.)
pb
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
25-28 °C (lit.)
25-28 °C
Densité
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
tosylate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Norlaily Ahmad et al.
Biomacromolecules, 20(7), 2506-2514 (2019-06-28)
Inflammatory conditions are frequently accompanied by increased levels of active proteases, and there is rising interest in methods for their detection to monitor inflammation in a point of care setting. In this work, new sensor materials for disposable single-step protease