87794
Gram′s fuchsin solution
Synonyme(s) :
Fuchsin solution
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioChemika
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.334
Densité
0.999 g/mL at 20 °C
λmax
545-555 nm in 50% ethanol
Adéquation
suitable for microscopy
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
Clé InChI
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
On the Trail of Campylobacter
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques