86868
Bisulfate de tétrabutylammonium
puriss., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Pf
169-173 °C
Solubilité
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a catalyst during the synthesis of β-amino alcohols and 1,2-diols.
- As a phase transfer catalyst for the synthesis of asymmetrical ethers.
- To compose the mobile phase for use in high performance liquid chromatographic (HPLC) analysis.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
348.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
175.6 °C - closed cup