82981
Esculin Iron Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Adéquation
Streptococcus spp.
nonselective and differential for Enterococcus spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable