78320BC
MVP ICON® Shoulder Strap
for use with MVP ICON® (78300BC)
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Produits recommandés
Gamme de produits
MVP ICON®
Fabricant/nom de marque
MVP ICON®
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with MVP ICON® (78300BC)
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Informations légales
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany