78278
Mepiquat iodide-(methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-1-methyl-d3-piperidinium iodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C[N+]1(C)CCCCC1.[I-]
InChI
1S/C7H16N.HI/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HSQOPVUSHBNOOL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable