Principaux documents
75712
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Beilstein:
606350
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
5.03 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 47 °C)
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
pb
185 °C (lit.)
Pf
−41 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hina Zafar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 142, 8-19 (2014-12-10)
A condensation reaction between 1,2-diphenylethane-1,2-dione dihydrazone (DPEDDH) and dimethyl or diethyloxalate in methanol resulted in a novel Schiff base octaazamacrocyclic ligand, (L): (6,7,14,15-tetraoxa-2,3,10,11-tetraphenyl-1,4,5,8,9,12,13,16-octaazacyclohexadecane-1,3,9,11-tetraene). Subsequently metal complexes of the type [MLX2] and [CuL]X2; (M=Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II); X=Cl or NO3)