75264
Oakmoss Extract
1 mg/mL in ethanol, analytical standard
Synonyme(s) :
Extract from Evernia prunastri
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in ethanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup