74346
Phenylpyruvic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
150-154 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable