Principaux documents
71010-576BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonyme(s) :
Système d’amplification d’acide nucléique
About This Item
Code UNSPSC :
41106302
Nomenclature NACRES :
NA.85
Nom du produit
GDS Listeria monocytogenes Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples.
Agence
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Niveau de qualité
Gamme de produits
Assurance GDS®
Durée de conservation
6-12 mo.
Caractéristiques
0.1 mL amp tubes
Conditionnement
pkg of 576 tests
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
RT-PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria monocytogenes
Description générale
Le système de détection génétique Assurance GDS® pour Listeria monocytogenes Tq est un système automatisé d′amplification des acides nucléiques permettant de détecter Listeria monocytogenes dans les échantillons agroalimentaires et environnementaux. La méthode exclusive de préparation des échantillons PickPen® basée sur la SIM permet de capturer rapidement et efficacement Listeria monocytogenes, séparant le pathogène des substances de fond inhibitrices et garantissant des réactions de PCR valides pour tous les types d′échantillons, y compris les échantillons agroalimentaires et environnementaux les plus récalcitrants. La technologie PCR Assurance GDS® fournit deux niveaux supplémentaires de spécificité grâce à l′utilisation d′amorces et de sondes toutes hautement spécifiques, pour garantir une détection exacte de Listeria monocytogenes.
Application
Le système de détection génétique GDS pour Listeria monocytogenes Tq est un système automatisé d′amplification des acides nucléiques permettant de détecter Listeria monocytogenes dans les aliments, les ingrédients et les échantillons environnementaux.
Caractéristiques et avantages
  • Résultats en 24 heures pour les échantillons environnementaux et certains échantillons alimentaires
  • Enrichissement en une étape, réduisant le temps de manipulation
  • Système validé pour le lait, le fromage mexicain à pâte fraîche, les saucisses de Francfort, la viande de kébab, le poisson cru, les haricots verts crus, l'inox, le caoutchouc, le béton ou le plastique, entre autres
  • Intégration de la séparation immunomagnétique (nouveau dispositif PickPen®) pour une plus grande spécificité et des résultats plus rapides
  • Simplification de la préparation des échantillons (sans blocs chauffants ni réactifs à préparer)
Composants
Chaque kit de 567 tests contient :
  • Tubes d′amplification de Listeria monocytogenes Tq (0,1 ml)
  • Réactif de concentration de Listeria
  • Tampon de resuspension de Listeria Tq
  • Solution de lavage
REMARQUE : Le kit de 100 tests contient des tubes d′amplification standard de 0,2 ml alors que le kit de 576 tests contient des tubes d′amplification de 0,1 ml, plus petits.  Le kit de 576 tests nécessite des outils supplémentaires pour suivre les instructions d′utilisation du kit.
Méthode d'analyse
PCR, séparation immunomagnétique (SIM)
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany