Principaux documents
650420
Sigma-Aldrich
Hexane, mélange d′isomères
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Hexane, mélange d′isomères, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
Qualité
HPLC Plus
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.0001%
Résidus halogénés
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble(lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
Adéquation
suitable for residue analysis
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)