Principaux documents
57513
Supelco
OQ/PV and Installation Kit for API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyme(s) :
API MS Qualification Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Niveau de qualité
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter