Principaux documents
55758
Supelco
Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonyme(s) :
GTX 1&4, GTX-1 - GTX-4 mixture
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17N7O9S
Poids moléculaire :
411.35
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Remarque sur l'analyse
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable