55699
Infusion powder from porcine/bovine heart
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
HIB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
(Porcine and bovine heart)
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Conditionnement
pkg of 500 g
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Résidus de calcination
≤22%
Perte
≤6% loss on drying
Couleur
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
Application(s)
microbiology
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable