Principaux documents
54758
Supelco
Amarouciaxanthin A
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H54O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.85
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C/C(C=C=C1C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]1(O)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C(C[C@@]2(O)C(C)=CC(CC2(C)C)=O)=O
InChI
1S/C40H54O5/c1-28(17-13-18-30(3)21-22-36-37(6,7)24-34(42)26-39(36,10)44)15-11-12-16-29(2)19-14-20-31(4)35(43)27-40(45)32(5)23-33(41)25-38(40,8)9/h11-21,23,34,42,44-45H,24-27H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,19-14+,28-15+,29-16+,30-18+,31-20+
Clé InChI
NBAOGGCOLYTLDU-XFULSKPLSA-N
Description générale
Amarouciaxanthin A belongs to the class of carotenoids.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable