Principaux documents
53099
Supelco
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-(methyl-d3)-L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11D3H18NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
Clé InChI
QWYFHHGCZUCMBN-NNKNZJFPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable