50463
4,N,N-Trimethylaniline
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (GC)
Limite d'explosivité
7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.547
pb
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Attention
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Reproductive organs
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup