50126
tert-Butyl méthyl éther
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
15.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
pb
55-56 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup