Principaux documents
49853
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H37NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (LC/MS)
Activité optique
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
Clé InChI
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable