46317
Metosulam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)n2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)ccc(C)c3Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5O4S/c1-7-4-5-8(15)12(11(7)16)20-26(22,23)14-18-13-17-9(24-2)6-10(25-3)21(13)19-14/h4-6,20H,1-3H3
Clé InChI
VGHPMIFEKOFHHQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Eyes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves