447285
Thionyl chloride
ReagentPlus®, 99.5%, low iron
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
97 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99.5%
Forme
liquid
Contient
<5 ppm iron
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
pb
79 °C (lit.)
Pf
−105 °C (lit.)
Densité
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤5.0 ppm
Chaîne SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clé InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It may be used in the following processes:
- Synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Modification of amorphous carbon nanotubes (a-CNTs) in stearic acid-dichloro methane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- substituted stilbene derivatives
- tert-butyl ((S)-1-((R)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl)carbamate
- optically active chloroalkanes
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter